Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à bouchons à clipser, sans filtre
Tous les produits MBP Molecular BioProducts ProduitsDescription
Les tubes à centrifuger à bouchons à clipser simple Thermo Scientific™ sont dotés d’un bouchon plat et ne présentent pas de partie dépolie ni de graduations.
Les tubes à centrifuger sans filtre avec bouchons à clipser Thermo Scientific™ sont dotés d’un bouchon plat et ne présentent pas de partie dépolie ni de graduations.
- Avec bouchon plat
- Pas de partie dépolie ni de graduations
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNAse / DNase, ARN / ADN et d’ATP
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Plat |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt de RNase, de DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN. |
| Description | Tube de centrifugation à clipser, lisse |
| Capacité (métrique) | 0,6 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | 10 sachets de 100 |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Non |
| FCR max. | 25000xG |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.