Learn More
Motic™ Tête de microscope SMZ-168
Tête de rechange ou modulaire adaptée au stéréomicroscope SMZ-168. La tête de microscope Motic™ SMZ-168 est un élément essentiel d’un microscope Motic™ avec l’un des plus grands rapports de zoom du secteur.
Marque: Motic™ PX55000001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le stéréomicroscope à zoom SMZ-168 représente le modèle haut de gamme de la série SMZ.
- Conçu pour une large gamme d’applications en sciences biologiques et de la matière.
- La qualité optique élevée et les accessoires polyvalents répondent aux applications des utilisateurs les plus exigeantes dans les champs de la recherche et les domaines courants.
- Durable et adapté à de nombreuses applications.
- Le système optique Greenough est livré avec une large plage de zoom de 6,7:1, parfocale à tous les grossissements.
- Le mécanisme d’agrandissement à cinq niveaux, mis en œuvre dans le zoom continu, permet une reproduction précise des grossissements, simplifiant ainsi les mesures.
- Une impressionnante image droite à 3 dimensions, combinée à une distance de travail de pointe de 113 mm dans la configuration standard, permet une manipulation aisée des échantillons.
- Se transforme facilement en dispositif de documentation complet lorsqu’il est combiné avec une caméra Moticam.
Specifications
0,75X à 5X | |
6,7:1 Rapport de zoom | |
SMZ-168 TH | |
Large WF10X/23 mm, 100:0 (œillettes), 0:100 (tube oculaire gauche/tube trinoculaire) à division optique |
Microscopes SMZ-168 | |
Tête de microscope | |
Trinoculaire, incliné à 35° |