Learn More
SMYD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SMYD4 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16897524
|
Proteintech
17594-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16887524
|
Proteintech
17594-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The specific function of the protein remains unknown.Spécification
SMYD4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8BTK5, Q8IYR2 | |
114826, 287525, 319822 | |
SMYD4 Fusion Protein Ag11552 | |
Primary | |
-20°C | |
SMYD4 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1936, SMYD4, ZMYND21 | |
Smyd4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |