Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse d’isolement en SMS avec trous de pouce
Click to view available options
Blouse d’isolement en SMS avec trous de pouce ; Couleur : Jaune ; Jetable : oui ; matériel : SMS ; Utilisation conseillée (application) : Médical ; Taille : XL
Description
- Protection de haute qualité contre les infections et les liquides
- Se compose d’une couche de polypropylène obtenue par extrusion/soufflage insérée entre deux couches de polypropylène obtenues par essorage
- Grande ouverture pour le passage de la tête
- Technologie brevetée “Flexneck” avec double élastique
- Manches longues avec trous de pouce qui couvrent entièrement les poignets
- Conception permettant de protéger les professionnels de la santé et les patients contre les infections croisées
- À porter par-dessus les vêtements usuels
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
À utiliser avec (application) | Médical |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Type de produit | General Purpose Gown |
Matériau | SMS |
Couleur | Jaune |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Poids (métrique) | >23,5 gsm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Blouse d’isolement en SMS avec trous de pouce >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu