missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrochlorure dihydraté d’agoniste lissé
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Quantité | 5 mg |
Description | Jaune pâle |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Un activateur de lissé hautement puissant |
Poids de la formule | 599.00 |
Sensibilité | Sensible à la lumière et hygroscopique |
Type de produit | Dihydrochloride Dihydrate |
Forme | Solide |
Clé InChI | IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu