missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques filtrants à surface lisse de qualité : 3 w

Utilisés à des fins analytiques et techniques.

Marque:  Sartorius™ FT-3-308-090

Code nomenclature Nacres: NB.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10082371

  • 11.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
  • Disques avec orifice central pour les applications techniques
  • En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Surface lisse
  • Résistants à l’humidité
Spécification

Spécification

Disque
15 μm/s
3 W
0,14 mm
90 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
90 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions