Learn More
Justrite™ Cendrier Smokers Cease-Fire™
Click to view available options
Couleur:
Beige
Noir déco
Terre cuite
Vert sapin
Étain
Matériau:
HDPE
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recueille en toute sécurité les mégots de cigarettes inesthétiques
- Fabriqué en PEHD avec un additif ignifuge et une protection UV qui ne rouille pas, ne bosse pas, ne craque pas ou ne se déforme pas
- Le revêtement du seau en acier galvanisé réduit le risque d’incendie et facilite le nettoyage
- L’ouverture unique du couvercle empêche la pluie d’entrer et évite l’introduction d’autres déchets en réduisant davantage le risque d’incendie
- Pour les environnements très humides, un rebord “recourbé” interne unique empêche la condensation des goudrons de s’échapper
- Les encoches d’arrimage assurent une meilleure sécurité et une plus grande stabilité en cas d’intempéries
Informations sur la commande
Dimensions (D.E. x H) : 16,5 x 38,5 po. (41,9 x 97,8 cm).
Certifications
Conforme ADA. Soumis à des essais d’inflammabilité FM et approuvé par FM Global.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 l |
| Certifications/Conformité | FM, ADA |
| Diamètre (métrique) externe | 41,9 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 16,5 in |
| Capacité (impériale) | 4 gal |
| Couleur | Noir déco |
| Hauteur (métrique) | 97,8 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Rond |
| Poids (impériale) | 14,5 lb |
| Afficher plus |