missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Brucelles SMD
Click to view available options
Modèle:
S02
S03
Description
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Revêtement époxy ESD
- Sûr ESD
- Manipulation des appareils montés en surface
- Positionnement des composants
- Puces et condensateurs monolithiques
- Manipulation et contrôle améliorés
- Protéger des rayures
- Bonne résistance à la chaleur
Spécification
Spécification
| Type de pointe | SMD Tips |
| Longueur (impériale) | 4.91 in. |
| Matériau | Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Type de produit | SMD Tweezers |
| Quantité (nbre par cas) | 1 |
| Modèle | S03 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu