Learn More
LevGo™ Lames de rasoir de sécurité SmartSlicer™
Click to view available options
Dimensions:
Petit
L
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Coupez proprement les gels d’agarose* directement sur la boîte lumineuse sans rayer la surface Idéales pour couper les tissus mous et la matière végétale
- Ajustez la taille dont vous avez besoin en coupant la lame avec de simples ciseaux !
- Disponibles en deux tailles et fabriquées aux États-Unis à partir de PET de qualité alimentaire
- 100/boîte
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | PET de qualité alimentaire |
| Type de produit | Lame |
| À utiliser avec (application) | Coupe de gels d’agarose, de tissus mous et de matières végétales |
| Dimensions | Petit |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,22 mm |
| Certifications/Conformité | Food Grade |
| Quantité | 10/paquet |
| Graduée | No |