Learn More
Liebherr™ Congélateur SmartFrost Comfort
Utilisez ces congélateurs pour le stockage général en laboratoire des échantillons thermosensibles. Les congélateurs Liebherr™ SmartFrost Comfort offrent une zone de stockage plus flexible avec une capacité plus importante et une consommation d’énergie réduite pour un fonctionnement moins coûteux.
Spécification
Couleur Blanc
Tension 220/240 V
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
SmartFrost
  • Comparée à d’autres congélateurs statiques, la technologie SmartFrost de Liebherr congèle les aliments plus rapidement et réduit l'accumulation de glace pour un dégivrage plus simple et plus rapide.
Fonction automatique SuperFrost
  • Rend simple la congélation et économise de l’énergie
  • Abaisse rapidement la température à -32°C et crée ainsi l’air froid nécessaire à la préservation des vitamines essentielles
  • Dès que l’aliment est complètement congelé, la fonction automatique SuperFrost repasse en mode normal après un max. de 65 heures et vous aide à réaliser des économies d’électricité.
Verrouillage enfant
  • Le verrouillage enfant est programmé de façon à empêcher la désactivation par inadvertance de l’appareil.
  • Un symbole dans le MagicEye indique quand le verrouillage enfant est activé.
FrostSafe
  • Avec FrostSafe, les tiroirs amovibles et très hauts sont intégralement fermés.
  • Le froid ne peut pas se dissiper rapidement lorsque l’appareil est ouvert.
  • La partie avant transparente des compartiments garantit une visualisation optimale des éléments congelés.
VarioSpace
  • Tous les congélateurs dotés des fonctions NoFrost et SmartFrost sont équipés de tiroirs et d’étagères en verre intermédiaires situées juste en-dessous, qui peuvent être facilement enlevés.
  • Et voici le VarioSpace, un système pratique pour bénéficier d’un espace de stockage supplémentaire, même pour les denrées alimentaires volumineuses congelées
Poignée de porte ultra-plate avec mécanisme d’ouverture intégré
  • Les poignées de porte pratiques avec mécanisme d’ouverture intégré garantissent une ouverture sans effort des portes de l’appareil même en cas d’ouvertures répétées.
  • Mécanisme de poignée permettant d’éloigner la porte de l’enceinte de l’appareil
Spécification
Spécification
Blanc
220/240 V