Learn More
Eppendorf™ SmartBlock DWP500
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plaques Deepwell, 96/500 μl
Description
- Pour plaque Eppendorf Deepwell de 96/500 μl
- La conception optimisée des blocs permet un transfert de température optimal dans votre échantillon pour obtenir d’excellents résultats
- L’étalonnage spécifique à l’Eppendorf SmartBlock grâce à la technologie de capteur intégrée optimise l’homogénéité et la précision de la température
- Chaque SmartBlock est inspecté individuellement en production pour la précision de la température et est livré avec un certificat spécifique au numéro de série à des fins de documentation
- Thermoblocks isolés pour un fonctionnement ergonomique ; vous ne vous brûlerez pas les doigts (concept PhysioCare)
- Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
- La technologie Eppendorf QuickRelease™ permet un échange de blocs rapide et simple, aucun outil nécessaire
- Limité au ThermoMixer C et au ThermoStat C
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Plaques Deepwell, 96/500 μl |
Type | Bloc |
Comprend | Couvercle |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ SmartBlock DWP500 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu