Learn More
Thermo Scientific™ Modules et combinaisons module / capteur 915 MHz Smart-Vue™ (Amérique du Nord)
Protégez la qualité de vos échantillons et facilitez la conformité réglementaire grâce aux systèmes de surveillance sans fil Thermo Scientific™ Smart-Vue™
Spécification
| Type d’affichage | LCD |
|---|---|
| Type de batterie | 3,6 V lithium |
| Certifications/Conformité | Smart-Vue facilite la conformité avec la norme 21 CFR part 11, les cGxP et les SOP. |
| Types de capteur | Capteur de pression différentielle, capteur de CO2 |
Description
Protégez la qualité de vos échantillons et facilitez la conformité réglementaire grâce aux modules et combinaisons de module / capteur 915 MHz Thermo Scientific™ Smart-Vue™ (Amérique du Nord). Les solutions de surveillance sans fil Smart-Vue™ permettent de surveiller et de créer des rapports sur l’équipement de laboratoire 24 h / 24 et 7 j / 7 et de créer des rapports, et ce grâce aux notifications immédiates d’alarme à distance immédiates et à la collecte de données en continu.
Protection et sécurité de vos échantillons
- Enregistre en permanence toutes les mesures, alarmes, et acquittements de la part de l’utilisateur.
- Protège vos travaux 24 heures sur 24, sept jours sur sept avec des notifications immédiates d’alarme immédiates à distance et une collecte des données en continu.
- La traçabilité du journal d’audit assure la conformité à la norme CFR 21 Part 11 et autres exigences réglementaires.
- Surveille les températures allant de -200° à +350°C, la concentration en CO2, l’humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4-20 milliampères et l’état de contact sec.
Simplicité
- Installation, utilisation et maintenance faciles
- Aucun câblage compliqué, ce qui facilite le déplacement des équipements de laboratoire
- Accessible à tout moment, où que vous soyez via Internet
- Exportation rapide de rapports aux formats Excel™, Word™ ou PDF à des fins d’audit
- Visualisation de plusieurs capteurs
- Options d’alarme : téléphone, e-mail, SMS, télécopie, rapports sonores, visuels et imprimés
Évolutivité
- Solution logicielle unique et évolutive, qui se développe avec vous, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent
- Ajout facile de nouveaux équipements de laboratoire à un système Smart-Vue existant
Services complémentaires
- Services d’installation et de validation
- Contrats de maintenance annuelle
- Étalonnage, inspection, remplacement de la batterie et mises à jour logicielles
- Requalification (validation) comme requise selon la conformité cGxP
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage de LN2, incubateurs de CO2 , salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandés pour :
Pour une utilisation dans les environnements en atmosphère rigoureusement contrôlés, y compris la production pharmaceutique, la biotechnologie, les cliniques de FIV, les études cliniques et les laboratoires de diagnostics.
Informations de commande :
La disponibilité des produits Smart-Vue varie selon les pays. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
L’achat de Smart-Vue nécessite l’installation d’un logiciel. Contactez votre responsable de compte pour plus de détails.
Spécification
| LCD | |
| 3,6 V lithium | |
| Smart-Vue facilite la conformité avec la norme 21 CFR part 11, les cGxP et les SOP. | |
| Capteur de pression différentielle, capteur de CO2 |