Learn More
Thermo Scientific™ Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Protégez la qualité des échantillons et simplifiez la conformité réglementaire grâce à ces solutions de surveillance sans fil qui fournissent une surveillance 24 h/24, 7 jours/7 et des rapports sur les équipements de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ SV200-101-LSB
Description
Protégez la qualité de vos échantillons et facilitez la conformité réglementaire grâce aux modules et module/capteur combinés de 868 MHz Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Les solutions de surveillance sans fil Smart-Vue permettent de surveiller et de créer des rapports sur l’équipement de laboratoire 24 h/24 et 7 j/7 grâce aux notifications immédiates d’alarme à distance et à la collecte de données en continu.
Cette solution de surveillance sans fil pour les équipements de laboratoire protège l’intégrité des échantillons précieux en surveillant en continu les paramètres critiques et en enregistrant de façon sûre les données pour offrir une tranquillité d’esprit sans précédent. Comprenant la traçabilité des pistes d’audit, cette solution facilite la conformité à la norme 21 CFR partie 11 et aux autres exigences réglementaires rigoureuses.
Protection et sécurité de vos échantillons
- Système de surveillance qui enregistre de façon permanente toutes les lectures, les alarmes, et les acquittements de l’utilisateur
- Protège votre travail 24 heures par jour, sept jours sur sept avec des notifications immédiates d’alarme et à distance et une collecte des données en continu
- Traçabilité des pistes d’audit pour faciliter la conformité à la norme CFR 21 Partie 11 et aux autres exigences réglementaires
- Surveille les températures allant de -200° à +350°C, la concentration en CO2, l’humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4 à 20 milliampères et l’état de contact sec
Simplicity
- Installation, utilisation et maintenance faciles
- Aucun câblage compliqué, ce qui facilite le déplacement des équipements de laboratoire
- Accessible à tout moment et partout via Internet grâce au logiciel client Smart-Vue
- D’un simple clic, exporter rapidement les rapports au format Microsoft™ Excel™, Word™ ou Adobe™ PDF à des fins d’audit
- Visualisation de plusieurs capteurs
- Options d’alarme : téléphone, e-mail, SMS, télécopie, sonore, visuelle et rapports imprimés
Évolutif
- Solution logicielle unique et évolutive, qui se développe avec vous, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent
- Ajout facile de nouveaux équipements de laboratoire à un système Smart-Vue existant
Services complémentaires
- Services d’installation et de validation
- Contrats de maintenance annuelle
- Étalonnage, inspection, remplacement de la batterie et mises à jour logicielles
- Requalification (validation) si requise pour la conformité cGxP
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage de LN2, incubateurs à CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser dans des environnements hautement contrôlés, y compris la production pharmaceutique, la biotechnologie, les centres de FIV, les études cliniques et les laboratoires de diagnostic.
Informations de commande :
La disponibilité des produits Smart-Vue varie d’un pays à l’autre. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Spécification
Module de température sans fil avec capteur | |
Téléphone, e-mail, SMS, fax, rapport audible, visuel et imprimé, E-Mail, SMS, Fax, Audible, Visual, Printed Report | |
3,6 V lithium | |
Module avec capteur externe, batterie au lithium 3,6 V, support de montage avec velcro, aimant et matériel, kit de montage de capteur et lettre de référence client | |
PT100 | |
Congélateur ULT de -70° à -80°C |
LCD | |
Logiciel client Smart-Vue, logiciel serveur Smart-Vue | |
Système de module radio sans fil Smart-Vue avec sonde de température PT100 externe (100 x 3 mm) | |
Smart-Vue facilite la conformité avec la norme 21 CFR part 11, les cGxP et les SOP. | |
Capteur de pression différentielle, capteur de CO2 | |
-100°C à +150°C |