Learn More
Thermo Scientific™ Fibres SPME SMART pour échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART
Suivez les références et numéros de lot, la plage d’utilisation, l’historique et bien plus encore pour les fibres SPME SMART sur l’échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART.
330.66€ - 1556.03€
Spécification
Longueur (métrique) | Longueur de phase : 10 mm |
---|---|
Type | Fibre |
Diamètre (métrique) externe | Jauge 23 |
Code produit | Marque | Description | Couleur | Phase | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur | Phase | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17797454
|
Thermo Scientific™
36SP01P1-SM |
Fibre SPME SMART : PDMS (polydiméthylesiloxane), 7 μm, verte, 1/boîte | Vert | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 7 μm | 7 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17707464
|
Thermo Scientific™
36SP01P3-SM |
Fibre SPME SMART : PDMS (polydiméthylesiloxane), 7 μm, verte, 3/boîte | Vert | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 7 μm | 7 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17717464
|
Thermo Scientific™
36SP03P1-SM |
Fibre SPME SMART : PDMS (polydiméthylesiloxane), 30 μm, dorée, 1/boîte | Golden | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm | 30 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17727464
|
Thermo Scientific™
36SP03P3-SM |
Fibre SPME SMART : PDMS (polydiméthylesiloxane), 30 μm, dorée, 3/boîte | Golden | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm | 30 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17737464
|
Thermo Scientific™
36SP05T1-SM |
Fibre SPME SMART : Fibre SPME SMART DVB/carbone WR/PDMS, 50/30 μm, gris foncé, 1/boîte | Gris foncé | DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm | 50/30 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17747464
|
Thermo Scientific™
36SP05T3-SM |
Fibre SPME SMART : Fibre SPME SMART DVB/carbone WR/PDMS, 50/30 μm, gris foncé, 3/boîte | Gris foncé | DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm | 50/30 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17757464
|
Thermo Scientific™
36SP06E1-SM |
Fibre SPME SMART : DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm, violet, 1/boîte | Violet | DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm | 65 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17767464
|
Thermo Scientific™
36SP06E3-SM |
Fibre SPME SMART : DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm, violet, 3/boîte | Violet | DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm | 65 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17777464
|
Thermo Scientific™
36SP08A1-SM |
Fibre SPME SMART : Acrylate (polyacrylate), 85 μm, gris, 1/boîte | Gris | Acrylate (polyacrylate), 85 μm | 85 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17787464
|
Thermo Scientific™
36SP08A3-SM |
Fibre SPME SMART : Acrylate (polyacrylate), 85 μm, gris, 3/boîte | Gris | Acrylate (polyacrylate), 85 μm | 85 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17797464
|
Thermo Scientific™
36SP08M5-SM |
Fibres SPME SMART : Ensemble de cinq fibres SPME SMART différentes | Rouge / violet / bleu foncé / gris / gris foncé | Épaisseur du PDMS : 100 μm. Épaisseur DVB/PDMS : 65 μm. Épaisseur de carbone WR/PDMS : 95 μm. Épaisseur d’acrylate : 85 μm. Épaisseur DVB/carbone WR/PDMS : 50/30 μm | Divers |
1556.03€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17707474
|
Thermo Scientific™
36SP09C1-SM |
Fibre SPME SMART : Carbone WR/PDMS (large plage de carbone), 95 μm, bleu foncé, 1/boîte | Bleu foncé | Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm | 95 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17717474
|
Thermo Scientific™
36SP09C3-SM |
Fibre SPME SMART : Carbone WR/PDMS (large plage de carbone), 95 μm, bleu foncé, 3/boîte | Bleu foncé | Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm | 95 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17727474
|
Thermo Scientific™
36SP10P1-SM |
Fibre SPME SMART : PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm, rouge, 1/boîte | Rouge | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm | 100 μm |
330.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17737474
|
Thermo Scientific™
36SP10P3-SM |
Fibre SPME SMART : PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm, rouge, 3/boîte | Rouge | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm | 100 μm |
819.71€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Suivez les informations telles que le numéro de référence, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique des fibres SPME Thermo Scientific™ SMART installées sur les échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART. Chaque fibre est équipée d’une puce d’identification, qui stocke ces informations basées sur l’utilisation pour une préparation rapide, sans solvant et automatisée des échantillons. Lorsque les fibres SPME sont installées sur l’échantillonneur automatique TriPlus RSH SMART, les informations relatives aux fibres SPME SMART sont accessibles directement et communiquées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide nos fibres SPME SMART.
Les fibres SPME SMART offrent également les avantages supplémentaires du suivi des informations d’utilisation. Les fibres SPME SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez-vous que l’utilisation des fibres SPME est exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des fibres SPME grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au logiciel CDS Chromeleon™
Spécification
Longueur de phase : 10 mm | |
Fibre | |
Jauge 23 |