Learn More
Thermo Scientific™ Flèches SPME SMART pour échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART
Suivez les références et numéros de lot, la plage d’utilisation, l’historique et bien plus encore pour les flèches SPME Thermo Scientific™ SMART sur l’échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART.
555.02€ - 2694.46€
Spécification
Longueur (métrique) | Longueur de phase : 20 mm |
---|---|
Type | Flèche |
Code produit | Marque | Description | Couleur | Diamètre (métrique) externe | Phase | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur | Diamètre (métrique) externe | Phase | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17767444
|
Thermo Scientific™
36SA10A1-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : acrylate (polyacrylate), 100 μm, gris, 1/boîte | Gris | 1,1 mm | Acrylate (polyacrylate), 100 μm |
555.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17777444
|
Thermo Scientific™
36SA10A3-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : acrylate (polyacrylate), 100 μm, gris, 3/boîte | Gris | 1,1 mm | Acrylate (polyacrylate), 100 μm |
1546.90€
3 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17787444
|
Thermo Scientific™
36SA10M5-SM |
Flèches SPME SMART de 1,1 mm : Ensemble de cinq flèches SPME SMART différentes | Gris / bleu clair / violet / rouge / gris foncé | 1,1 mm | Épaisseur d’acrylate de 100 μm ; épaisseur de carbone WR/PDMS de 120 μm épaisseur de DVB/PDMS de 120 μm ; épaisseur de PDMS de 100 μm ; épaisseur de DVB/carbone WR/PDMS de 120 μm |
2694.46€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17797444
|
Thermo Scientific™
36SA10P1-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm, rouge, 1/boîte | Rouge | 1,1 mm | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm |
555.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17707454
|
Thermo Scientific™
36SA10P3-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm, rouge, 3/boîte | Rouge | 1,1 mm | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm |
1546.90€
3 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17717454
|
Thermo Scientific™
36SA11T1-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : DVB/C-WR/PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm, gris foncé, 1/boîte | Gris foncé | 1,1 mm | DVB/C-WR/PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm |
555.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17727454
|
Thermo Scientific™
36SA11T3-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : DVB/C-WR/PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm, gris foncé, 3/boîte | Gris foncé | 1,1 mm | DVB/C-WR/PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm |
1546.90€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17737454
|
Thermo Scientific™
36SA12B1-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : Carbone WR/PDMS (large plage de carbone), 120 μm, bleu clair, 1/boîte | Bleu clair | 1,1 mm | Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 120 μm |
555.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17747454
|
Thermo Scientific™
36SA12B3-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : Carbone WR/PDMS (large plage de carbone), 120 μm, bleu clair, 3/boîte | Bleu clair | 1,1 mm | Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 120 μm |
1546.90€
3 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17757454
|
Thermo Scientific™
36SA12E1-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : DVB/PDMS (divinylbenzène), 120 μm, violet, 1/boîte | Violet | 1,1 mm | DVB/PDMS (divinylbenzène), 120 μm |
555.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17767454
|
Thermo Scientific™
36SA12E3-SM |
Flèche SPME SMART de 1,1 mm : DVB/PDMS (divinylbenzène), 120 μm, violet, 3/boîte | Violet | 1,1 mm | DVB/PDMS (divinylbenzène), 120 μm |
1546.90€
3 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17777454
|
Thermo Scientific™
36SA25P1-SM |
Flèche SPME SMART de 1,5 mm : PDMS (polydiméthylesiloxane), 250 μm, noire, 1/boîte | Noir | 1,5 mm | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 250 μm |
666.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17787454
|
Thermo Scientific™
36SA25P3-SM |
Flèche SPME SMART de 1,5 mm : PDMS (polydiméthylesiloxane), 250 μm, noire, 3/boîte | Noir | 1,5 mm | PDMS (Polydiméthylesiloxane), 250 μm |
1855.42€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Suivez les informations telles que le numéro de référence, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique des flèches SPME Thermo Scientific™ SMART installées sur les échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART. Chaque flèche est équipée d’une puce d’identification, qui stocke ces informations basées sur l’utilisation pour une préparation rapide, sans solvant et automatisée des échantillons. Lorsque les flèches SPME sont installées sur l’échantillonneur automatique TriPlus RSH SMART, les informations relatives aux flèches SPME SMART sont accessibles directement et communiquées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide nos flèches SPME SMART.
Les flèches SPME SMART offrent également les avantages supplémentaires du suivi des informations d’utilisation. Les flèches SPME SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez-vous que l’utilisation des flèches SPME est exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des flèches SPME grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au CDS Chromeleon™
Spécification
Longueur de phase : 20 mm | |
Flèche |