Learn More
Thermo Scientific™ Kits de trypsine SMART Digest™
Description
Obtenez une digestion rapide, simple et hautement reproductible des protéines par la trypsine pour la caractérisation et l’analyse quantitative des peptides dans la recherche sur les protéines biopharmaceutiques.
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de produits issus de la digestion des protéines à l’aide des kits Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, les kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies actuelles de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, offrent une faible sensibilité et utilisent des méthodologies longues non compatibles avec l’automatisation.
Les kits SMART Digest vous permettent de caractériser et de quantifier des protéines plus rapidement et plus facilement que jamais. Cette version du kit utilise la trypsine, qui clive les peptides de l’extrémité C-terminale des résidus d’acides aminés de la lysine et de l’arginine.
Facile et simple- Accélération considérable de la vitesse de traitement des échantillons
- Processus simple
- Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
- Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
- Sensibilité plus élevée
- Meilleure fiabilité des données
En général, il faut moins de 60 minutes (selon la complexité de l’échantillon) pour parvenir à une digestion complète, alors qu’une digestion en solution peut prendre jusqu’à 24 heures.
Échantillons plus propresRéduction du nombre de produits chimiques utilisés, tandis que la forme immobilisée de la trypsine contribue à atténuer l’autolyse et les modifications post-translationnelles (PTM) chimiquement induites. Cela permet d’obtenir des résultats plus faciles à interpréter.
Combinaison possible avec les plaques de SPE SOLAµ pour le dessalageLorsqu’elles sont utilisées avec les kits SMART Digest pour le dessalage, les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAµ™ offrent une solution de préparation des échantillons rapide, facile à utiliser, robuste et facilement automatisable pour l’analyse des biomolécules.
Spécification
Spécification
| Type | Digestion des protéines |
| Description | Kit de trypsine SMART Digest avec plaque de prélèvement / SOLAµ |
| Format | Résine SMART Digest préremplie dans des tubes PCR |
| Enzymes | Trypsine |
| Cleavage | Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine |
| Capture | Aucun |
| Gamme de produits | SMART Digest |
| À utiliser avec (application) | Quantification des peptides, cartographie des peptides |
| Comprend | Résine SMART Digest préremplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ |