Learn More
Thermo Scientific™ Kits de RNase SMART Digest™
Utilisez les kits de RNase Thermo Scientific SMART Digest™ dans vos procédés de quantification et de cartographie des oligonucléotides pour obtenir des résultats analytiques de haute qualité.
1520.00€ - 1715.00€
Spécification
Format | Résine SMART Digest magnétique en vrac |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cartographie des oligonucléotides |
Gamme de produits | SMART Digest |
Type | Digestion de l’ARN |
Comprend | Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest |
Code produit | Marque | Clivage | Enzymes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Clivage | Enzymes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17716789
|
Thermo Scientific™
60120-101 |
Dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus G | RNase T1 |
1715.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17726789
|
Thermo Scientific™
60120-102 |
Dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus C et U | RNase A |
1520.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de digestions d’ARNm à l’aide des kits de RNase Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la cartographie et la quantification des oligonucléotides, ces kits permettent une digestion simple et rapide d’ARNm avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation.
Ces kits de RNase utilisent des enzymes stables à la chaleur optimisées sur des microbilles magnétiques, permettant ainsi de contrôler la digestion partielle afin de produire les fragments d’une longueur idéale requise pour le séquençage par HRAM-MS.
Facile et simple
- Un processus simple et un contrôle du temps de digestion garantissent des fragments de longueur requise pour le séquençage complet de l’ARNm par HRAM-MS
- Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
- La digestion par nucléase unique permet une caractérisation complète de l’ARNm
Résultats fiables
- Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
- Meilleure fiabilité des données
- Aucune contamination par nucléase de la colonne analytique
Les kits de RNase sont disponibles avec deux spécificités enzymatiques d’endoribonucléase :
- La RNase T1 dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus G
- La RNase A dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus C et U
Spécification
Résine SMART Digest magnétique en vrac | |
SMART Digest | |
Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest |
Cartographie des oligonucléotides | |
Digestion de l’ARN |