Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pepsine SMART Digest™
Utilisez ces kits de digestion des protéines pepsine dans vos procédés de quantification et de cartographie des peptides pour obtenir des résultats analytiques de haute qualité.
Marque: Thermo Scientific™ 60109-111
Description
Utilisez les kits de pepsine Thermo Scientific™ SMART Digest™ dans vos procédés de quantification et de cartographie des peptides pour obtenir des résultats analytiques de haute qualité. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, ces kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits de pepsine SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies actuelles de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, ont une mauvaise sensibilité et emploient de longues méthodologies non automatisables.
Fonctionnement des kits de pepsine SMART Digest
La pepsine clive les protéines de préférence au niveau des groupes carboxyliques d’acides aminés aromatiques tels que la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. Elle ne se clivera pas au niveau des liaisons contenant de la valine, de l’alanine ou de la glycine. La pepsine est souvent utilisée pour générer des fragments d’anticorps. La pepsine est utilisée pour générer des fragments F(ab’)2 en éliminant uniquement cette partie du domaine Fc au-delà de la région charnière. Les fragments F(ab’)2 qui en résultent sont composés de deux fragments Fab’ liant les anticorps connectés par des disulfures dans la région charnière.
Spécification
Kit de pepsine SMART Digest, avec filtre et plaque de prélèvement | |
Résidus hydrophobes dans les positions P1 et P1’ du côté carboxyle de la phénylalanine et de la leucine et du côté carboxyle de l’acide glutamique | |
Résine Smart Digest pré-remplie dans des tubes PCR | |
SMART Digest | |
Résine Smart Digest pré-remplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement, plaque de filtration |
Aucun | |
Pepsine | |
Quantification des peptides, cartographie des peptides | |
Digestion des protéines |