Learn More
Thermo Scientific™ Kits de protéine A d’immunoaffinité (IA) SMART Digest™
Code produit. 15608693 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Kit d’IA SMART Digest, protéine A magnétique
Kit d’IA SMART Digest, protéine A magnétique avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Kit d’IA SMART Digest, protéine A non magnétique
Kit d’IA SMART Digest, protéine A non magnétique avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15608693
Marque: Thermo Scientific™ 60111103
Obtenez une digestion des protéines et une immunocapture rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un puits unique pour toutes vos études de biomarqueurs.
Obtenez une immunocapture et une digestion des protéines rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un seul puits grâce aux kits de protéine A Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de quantification des biomarqueurs en fournissant un flux de travail simple et facile de capture-digestion qui au lieu de durer toute la nuit, ne prend que quelques heures. Les kits de protéines A d’IA SMART Digest IA ciblent la purification des immunoglobulines en raison de leur forte affinité pour la liaison à la partie Fc de la molécule.
Résoudre les défis de la quantification de faible niveau dans des matrices complexes
La nécessité d’identifier des biomarqueurs de faible niveau oblige la communauté analytique à gérer des niveaux extrêmement élevés d’analytes et de complexité des échantillons, ce qui rend la quantification difficile.
Comme ces protéines sont souvent présentes à de faibles niveaux dans des matrices biologiques complexes, une étape de capture d’immunoaffinité est généralement utilisée pour purifier l’échantillon et augmenter la sensibilité. Cette étape est souvent suivie par la digestion de protéines. Les processus actuels prennent souvent du temps, comprennent de multiples étapes et sont non reproductibles.
Immunocapture et digestion des protéines en un seul puits
Ces kits d’IA fournissent un processus :
  • Rapidité
  • Simplicité d’utilisation
  • Hautement reproductible
  • Sensible
La conception unique réduit le flux de travail à quelques heures
Dans les kits d’IA SMART Digest, les réactifs d’immunocapture et la trypsine thermostable activée par la température sont co-immobilisés sur une résine. Après l’enrichissement, l’enzyme est activée à des températures élevées pour une digestion accélérée dans des conditions de dénaturation des protéines, ce qui entraîne un flux de travail de quelques heures plutôt que d’une nuit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’IA SMART Digest, protéine A magnétique avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Capture Protéine A
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Enzymes Trypsine
Format Résine SMART Digest, magnétique
À utiliser avec (application) Quantification des peptides
Gamme de produits SMART Digest
Type Immunocapture + digestion des protéines combinées sur une seule microbille
Comprend Résine SMART Digest magnétique, plaque de prélèvement, plaque SOLAμ SPE