Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : protéine G
Code produit. 15850182 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, magnétique, autonome
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, magnétique, soluble
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, non magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, non magnétique, soluble
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15850182
Marque: Thermo Scientific™ 60115103
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific SMART Digest : Protéine G.
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Protéine G. Ces kits éliminent les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Kits de fractionnement en vrac SMART Digest : La protéine G contient des billes qui ciblent la purification des immunoglobulines en raison de l’affinité spécifique et forte pour la liaison aux parties Fab et Fc de la molécule. Choisissez parmi des billes non magnétiques ou des billes magnétiques qui permettent l’automatisation. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois terminé, effectuez la digestion à l’aide des enzymes SMART Digest, le cas échéant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble
Capture Protéine G
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Enzymes Trypsine
Format Résine soluble SMART Digest, magnétique, en vrac
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture
Gamme de produits SMART Digest
Type Immunocapture
Comprend Résine soluble SMART Digest magnétique, en vrac, plaque de prélèvement, plaque SOLAµ SPE