Learn More
Cole-Parmer™ Petites étiquettes Tough-Spot
Résistent à l’autoclavage à la vapeur, aux bains-marie à ébullition, aux températures de congélateur, aux solvants organiques et aux agents caustiques sans se décoller ni tomber. Les petites étiquettes Cole-Parmer™ Tough-Spots sont fabriquées à partir d’un matériau en polyester chimiquement inerte qui adhère solidement à tous les plastiques et autres matériaux.
Marque: Cole-Parmer™ 62207-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les étiquettes prédécoupées et détachables sont de taille idéale pour les microtubes à centrifuger et autres récipients de laboratoire.
- Elles résistent à des températures aussi basses que -20°C ;-80°C en cas d’utilisation avec des tubes vierges en PP.
- Résistance à l’usure et aux salissures.
Spécification
Rouge | |
0,375 mm | |
–80° ; lorsqu'ils sont utilisés avec des tubes en polypropylène vierge. Sinon, –20°C |
Polyester | |
Autoclavable |