Learn More
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression de cellules de mammifères pDSG-IBA
GREENER_CHOICE
Conçu pour l’expression de protéines pour les cellules HEK293E de mammifères (cellules MEXi 293E). Le petit vecteur d’expression de cellules de mammifères IBA Lifesciences GmbH est un petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
Marque:  IBA Lifesciences 5-5222-001
Code produit. 15643888
  • 286.00€ / 5µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Vecteurs pDSG-IBA pour le système d’expression de cellules de mammifères MEXi
  • Petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
  • Conçu pour une expression transitoire stable et non réplicative de haut niveau dans la plupart des hôtes de mammifères contenant les éléments suivants :
    • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
    • La réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) nécessite un antigène nucléaire exprimé par des chromosomes encodé par EBNA-1
    • Résistance à l’ampicilline et origine de réplication de ColE1 (pUC) pour la propagation dans E. coli dans un nombre élevé de copies plasmidiques
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pDSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pDSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible. 
Spécification
Spécification
Constitutive
CMV
Geneticin™ (G-418)
Mammalian
Direct Cloning
pENTRy-IBA51 Reverse Sequencing
pDSG-IBA105
Ampicilline
Vector
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Marqueur Twin-Strep™-tag
250 ng/μl
5 μg
Vector for recombinant expression in mammalian cells
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression de cellules de mammifères pDSG-IBA > Vecteur : pDSG-IBA105