Learn More
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression de cellules de mammifères pDSG-IBA
GREENER_CHOICE
Code produit. 15633888 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Marqueur de protéine:
Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag
Marqueur Twin-Strep™-tag
Non marqué
Conditionnement:
5µg
Code produit. 15633888
Marque: IBA Lifesciences 55221001
Conçu pour l’expression de protéines pour les cellules HEK293E de mammifères (cellules MEXi 293E). Le petit vecteur d’expression de cellules de mammifères IBA Lifesciences GmbH est un petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
Vecteurs pDSG-IBA pour le système d’expression de cellules de mammifères MEXi
  • Petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
  • Conçu pour une expression transitoire stable et non réplicative de haut niveau dans la plupart des hôtes de mammifères contenant les éléments suivants :
    • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
    • La réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) nécessite un antigène nucléaire exprimé par des chromosomes encodé par EBNA-1
    • Résistance à l’ampicilline et origine de réplication de ColE1 (pUC) pour la propagation dans E. coli dans un nombre élevé de copies plasmidiques
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pDSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pDSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible. 
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur CMV
Type de produit Vector
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Espèces Mammalian
Marqueur de protéine Marqueur Twin-Strep™-tag
Méthode de clonage Direct Cloning
Concentration 250 ng/μl
Primer Forward
Quantité 5 μg
Vecteur pDSG-IBA104
À utiliser avec (application) Signal de sécrétion BM40