Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple standard de petit diamètre
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Durée d’analyse:
≥1,2 s
Description
Thermocouple KT pour usage général
• Sonde avec poignée, prise miniature color-codée, câble souple ou torsadé
• Thermocouple petit diamètre, poignée 140mm et câble torsadé PVC 1,5 m
• Sonde inox 304, φ 1,6mm pour liquides, gaz, produits semi-solides
• Thermocouple KT usage général
• Sonde avec poignée, prise miniature color-codée, câble souple ou torsadé
• Thermocouple petit diamètre, poignée 140mm et câble torsadé PVC 1,5 m
• Sonde inox 304, φ 1,6mm pour liquides, gaz, produits semi-solides
• Thermocouple KT usage général
Spécification
Spécification
| Durée d’analyse | ≥1,2 s |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -200°C à +232°C |
| Type | Thermo-sonde |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec des liquides, gaz et semi-solides |
| Température (impériale) | -328°F to +449.6°F |
| Longueur (impériale) | 4 in. |
| Longueur (métrique) | 101.6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1.6 mm |