Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester ultra-fin à petit centre avec dessus de flacon
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Marque: Brady™ 142077
176.41 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les étiquettes B-492 peuvent être appliquées aux surfaces congelées, y compris le verre et le polypropylène, qui ont été stockées dans de l’azote liquide lorsqu’elles sont enveloppées autour de lui-même d’au moins 1/8 pouces. En polyester blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique. Excellente résistance aux bavures et aux solvants et excellentes performances en cas de températures élevées et basses.
- 1500 étiquettes/rouleau
- Dimensions de l’étiquette : 25,4 x 12,7 mm
- Diamètre de l’étiquette secondaire : 9,52 mm
- Applications : Identification générale, marquage de laboratoire
- Matériau : Polyester
- Propriétés de l’étiquette : Étiquettes adhésives agressives, étiquettes basse température
- Type d’adhésif : Acrylique
Spécification
Acrylique | |
Polyester | |
-320°F à +212°F |
Blanc | |
25,4 x 12,7 mm | |
-196°C à +100°C |