Learn More
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
109.00€ - 123.00€
Spécification
Description | Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | Red on White |
Printable Sides | Front |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Largeur (métrique) du rouleau | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Largeur (métrique) du rouleau | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
30041449
|
Brady™
622307 |
1 Red Diamond per Sticker | 55.00 mm | Polypropylene |
112.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041431
|
Brady™
622322 |
3 Red Diamonds per Sticker | 75.00 mm | Polypropylene |
118.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041410
|
Brady™
622338 |
2 Stacked Red Diamonds per Sticker | 105.00 mm | Paper |
118.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041461
|
Brady™
622311 |
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker | 55.00 mm | Polypropylene |
112.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041411
|
Brady™
622317 |
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamons per Sticker | 55.00 mm | Paper |
109.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041412
|
Brady™
622340 |
3 Red Diamonds per Sticker | 105.00 mm | Paper |
118.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041476
|
Brady™
622339 |
3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker | 105.00 mm | Paper |
118.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041452
|
Brady™
622315 |
55.00 mm | 3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker | Paper |
109.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041414
|
Brady™
622308 |
55.00 mm | 2 Stacked Red Diamonds per Sticker | Polypropylene |
112.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041453
|
Brady™
622309 |
55.00 mm | 3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape | Polypropylene |
112.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041464
|
Brady™
622312 |
4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker | 55.00 mm | Polypropylene |
112.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041477
|
Brady™
622321 |
3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape | 75.00 mm | Polypropylene |
118.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041424
|
Brady™
622336 |
4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker | 105.00 mm | Polypropylene |
123.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041465
|
Brady™
622333 |
3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape | 105.00 mm | Polypropylene |
123.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041446
|
Brady™
622313 |
1 Red Diamond per Sticker | 55.00 mm | Paper |
109.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041480
|
Brady™
622324 |
4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker | 75.00 mm | Polypropylene |
118.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041455
|
Brady™
622332 |
2 Horizontal Red Diamonds per Sticker | 105.00 mm | Polypropylene |
123.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30041482
|
Brady™
622331 |
1 Red Diamond per Sticker | 105.00 mm | Polypropylene |
123.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Spécification
Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances | |
None | |
Front | |
Labels | |
Hazard communication identification | |
1 |
Permanent Acrylic | |
Red on White | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers | |
Rectangle |