Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 300
19350.30€ - 21671.70€
Spécification
Type de produit | Broyeur à couteaux |
---|---|
Certifications/Conformité | Certification CE |
Dimensions (L x l x H) | 750 x 576 x 1677 mm |
Alimentation électrique | 220/230 V, 50/60 Hz |
Hauteur (métrique) | 1677 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790745
|
RETSCH
20.729.0002 |
Convient au broyage de produits mous, à dureté moyenne, élastiques, fibreux et de mélanges de produits hétérogènes |
21671.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914222
|
RETSCH
20.729.0005 |
Pour le broyage sans contamination par des métaux lourds |
19350.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Broyeur à couteaux SM• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM300
• Vitesse ajustable de 700 à 3000 t/min pour s'adapter parfaitement à l'application
• A compléter par rotor, tamis et entonnoir
• Moteur à volant d'inertie additionnel, puissance 3 kW
• Broyeur à couteaux SM300
• Inclus Collecteur 5L et statif à roulettes.
Spécification
Broyeur à couteaux | |
750 x 576 x 1677 mm | |
1677 mm | |
IP20 | |
SM 300 | |
220/230 V |
Certification CE | |
220/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
750 mm | |
Câble d’alimentation monophasé | |
576 mm |