Learn More
Edmund Buhler Agitateur universel SM 30 A Digital
Click to view available options
Vitesse de rotation:
15 à 300 min-1
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Agitateurs universels, série SM 30 / SM 30 control
- Agitateurs puissants pour de grandes charges
- Choix de modèles à action orbitale ou de va-et-vient. Convient au fonctionnement en continu
- Pour les procédés analytiques ou diagnostiques en biologie, chimie ou pharmacie, culture végétale ou dans l’industrie alimentaire, par exemple pour les simulations de transport
- Divers attaches pour différentes exigences sont disponibles en tant qu’accessoires
- Contrôleur programmable avec des fonctionnalités avancées pour les dispositifs de commande
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 30 kg |
| Vitesse de rotation | 15 à 300 min-1 |
| Alimentation électrique | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 50°C |
| Type de produit | Agitateur universel |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 610 mm |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Largeur (métrique) | 680 mm |
| Poids (métrique) | 33 kg |
| Afficher plus |