Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Gold
Description
Pour créer la série de milieux de montage Molecular Probes™ Gold, des scientifiques ont mis au point une formule dʼadditifs chimiques qui minimisent cette absorption de signal initial pour la gamme de couleurs et de colorants la plus vaste. Le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold contient des composants chimiques conçus pour protéger les colorants fluorescents de la décoloration (photoblanchiment) lors d’expériences de microscopie par fluorescence. Le milieu de montage est à base de glycérol et ne nécessite aucun mélange ou traitement nécessaire, ce qui le rend idéal pour une visualisation immédiate de l’échantillon. Prêt à l’emploi—il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images.
Le Milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold est déconseillé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage anti atténuation SlowFade Diamond.
- Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
- Liquide prêt à l’emploi, idéal pour une visualisation immédiate des échantillons
- Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs semaines
- Préserve la puissance du signal—, peu ou pas dʼabsorption
- Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
Bénéficiez d’une protection par photoblanchiment sans absorption
Les réactifs anti-atténuation utilisés dans certains milieux de montage peuvent détruire la force initiale de nombreux fluorophores (en particulier ceux qui émettent au-dessus de 550 nm) jusqu’à 80 %.
Affichage immédiat avec protection maximale du signal
Si les milieux de montage à base dʼépoxy utilisés dans notre gamme FluoCells™ de cellules préparées peuvent être stables pendant des années et garantir le niveau de protection le plus élevé contre la décoloration, ils sont difficiles à utiliser et impliquent la réalisation dʼune série dʼétapes dans les solvants organiques avant le montage. Toutefois, le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold permet une visualisation immédiate des échantillons. Pour un stockage à plus long terme, il est recommandé d’appliquer un produit d’étanchéité (c.-à-d. Un vernis à ongles ou un réactif acrylique équivalent) sur les bords de la lamelle pour empêcher le séchage, ou de choisir un produit de durcissement .
Résolution améliorée dans les sections épaisses
Les milieux de montage à base de glycérol sont recommandés lors de la visualisation d’échantillons épais, car l’indice de réfraction du glycérol est plus proche de celui des tissus et facile à utiliser : il suffit de sécher à l’air les échantillons colorés pour éliminer l’excès d’eau et le support. Disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope |
| Gamme de produits | SlowFade |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Quantité | 2 mL |
| Type de solution | Solution anti-décoloration |
| Concept écologique | Moins dangereux, emballage durable |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |