Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Glass Soft-set Antifade Mountant, with DAPI
Le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Diamond Antifade Mountant est un milieu de montage liquide à base de glycérol prêt-à-l'emploi et sans traitement, appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lames de microscope.
Marque:  Invitrogen™ S36920-5X2ML
186.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17139594
  • 245.00€ / 10mL
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Il est formulé pour avoir un indice de réfraction de 1,52 pour des images plus nettes et des composants anti-atténuation pour résister au photoblanchiment. Le résultat est des images nettes et lumineuses avec presque n'importe quel fluorophore, avec des microscopes à champ large, confocal ou super-résolution, à des profondeurs focales de 0–500 µm.
Comme le monteur d'antifade en verre SlowFade n'est pas durcissant, les cellules peuvent être imagées immédiatement après le montage, sans aucun des effets indésirables sur la morphologie cellulaire qu'un monteur durcissant pourrait causer. Il est livré prêt à l’emploi : il suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images. Il est disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI.
Caractéristiques du monteur antifade en verre SlowFade :
• Prêt à l’emploi, à base de glycérol, antisaline non durcissant
• Indice de réfraction de 1,52, avec aberrations sphériques minimisées
• Jusqu’à trois fois plus de résolution axiale par rapport
• à la compensation optique régulière des tissus visibles, même dans des sections jusqu’
• à 1 mm d’épaisseur Sharp, Images brillantes à n'importe quelle profondeur focale de 0 à 500 µm
Images nettes pour imagerie 3D profonde
Le support antifade en verre SlowFade présente un indice de réfraction de 1,52 (similaire aux lamelles en verre), avec une protection de photoblanchiment supérieure. Il est compatible avec l'optique de microscope à huile d’immersion d'huile et à immersion d'huile, permettant un trajet de lumière sans réfraction et une aberration sphérique minimisée, ce qui améliore la résolution axiale trois fois (µà une profondeur focale de 150 m), mesurée par la fonction de diffusion ponctuelle. Lorsque des sections de tissu d’une épaisseur de 1 mm sont montées, il y a une clairance visible des tissus optiques, permettant une imagerie 3D profonde.
Empêche le photoblanchiment à travers les spectres visibles et proches infrarouge
Peu importe quels colorants fluorescents ou protéines fluorescentes vous utilisez, le monteur anti-atténuation en verre de Slowfade vous aide à fournir une protection supérieure contre le photoblanchiment. Il a été démontré qu’il offre les meilleures performances de sa catégorie grâce à un large éventail de colorants fluorescents, notamment les colorants Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 et Cy5, ainsi que des protéines fluorescentes, y compris GFP, RFP et mCherry. Le monteur en verre SlowFade ne supprime pas les fluorophores et sa capacité à fournir un signal plus clair sans aucun arrière-plan vous permet d'obtenir les images haute résolution de qualité supérieure pour la publication.
Non durcissant qui n'étend pas ou ne rétrécit pas les échantillons
La plupart des techniques de clairance des tissus développent ou rétrécissent les échantillons, ce qui provoque des artefacts dans la morphologie des échantillons. Le monteur antifade en verre SlowFade n'est pas durcissant et ne provoque pas d'expansion ou de contraction des échantillons, que nous avons vérifiés à l'aide de sphéroïdes Hela et de coupes cérébrales de rat. Cette caractéristique permet l'imagerie 3D de la morphologie véritablement native des échantillons. Les échantillons sont disponibles pour l'imagerie immédiatement après le montage et les lames correctement scellées peuvent être stockées pendant des semaines ou des mois pour être excellentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Milieu de montage anti-atténuation
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
Solution anti-atténuation
Contient 5 flacons compte-gouttes comprenant chacun 2 ml de réactifs
SlowFade™
2 mL
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.