Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en verre Soft-Set SlowFade™
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
Conditionnement:
2mL
5 pièces
Description
- Un milieu de montage à base de glycérol prêt-à-l’emploi et non durcissant appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lames de microscope
- Formulé pour avoir un indice de réfraction de 1,52 pour des images plus nettes, et composants anti-atténuation pour résister au photoblanchiment
- Images nettes et lumineuses avec presque n’importe quel fluorophore et microscope à champ large, confocal ou à super-résolution, à des profondeurs focales de 0 à 500 µm
- Le milieu de montage n’est pas durcissant, des images des cellules peuvent être prises immédiatement après le montage, sans aucun des effets indésirables sur la morphologie cellulaire qu’un milieu de montage durcissant pourrait causer
- Il est livré prêt à l’emploi – il suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images
- Disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI
- Le milieu de montage anti-atténuation en verre Prolong est recommandé si un milieu de montage à durcissement ferme est nécessaire, avec également un indice de réfraction de 1,52 pour un stockage de lames pendant des années
Caractéristiques du milieu de montage anti-atténuation en verre SlowFade :
- Milieu de montage anti-atténuation prêt à l’emploi, à base de glycérol et non durcissant
- Indice de réfraction de 1,52, avec des aberrations sphériques minimisées
- Résolution axiale jusqu’à trois fois supérieures par rapport à un milieu de montage standard
- Clarification optique des tissus visibles, même dans des coupes d’une épaisseur allant jusqu’à 1 mm
- Images nettes et lumineuses à n’importe quelle profondeur focale de 0 à 500 µm
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 mL |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 ml de réactif |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Gamme de produits | SlowFade |
| Type de réactif | Solution anti-décoloration |
| Volume (métrique) | 2 mL |