Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs simples de colonnes HPLC SLIPFREE™
Garantissez des connexions de colonne sans fuite et sans vide et optimisez les performances LC grâce aux connecteurs de colonnes HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ à réglage automatique universels.
Marque: Thermo Scientific™ 30140-FLEX
Description
Garantissez d’excellentes connexions de colonnes et des performances HPLC optimales avec les connecteurs simples de colonnes HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatibles avec tous les raccords d’extrémité de colonne, ces connecteurs universels à réglage automatique offrent des connexions de colonne sans fuite et sans vide. Les connexions à serrage manuel jusqu’à 10 000 psi garantissent la simplicité d’utilisation. Ils conviennent parfaitement aux colonnes de fluides supercritiques (SFC). Les connecteurs SLIPFREE sont disponibles dans une variété de configurations et de conceptions pour une large gamme d’applications.
- Absence de vide et de fuites garantie par l’insertion du tube et de la ferrule dans le raccord d'extrémité
- Compatible avec tous les raccords d’extrémité de colonne
- Filetage en acier inoxydable
- Raccordements à serrage manuel jusqu’à 10 000 psi
Spécification
simple flexible | |
Flexible Single ; 0,005 po ID x 40cm | |
40cm |
0,005 in | |
Microbore/Smallbore Column |