Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban et revêtement à usage général antidérapant, série 613
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
missing translation for 'unitSize'
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Description
- Le ruban rayé noir/jaune diagonal permet de mettre en évidence les zones de glissement potentiel
- Le ruban anti-dérapant, extrêmement visible avertit les personnes de passage ou les employés de la présence d’un risque potentiel
- Particules abrasives de haute qualité offrant visibilité et résistance durable aux frictions
- Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
- Certification de traction élevée NFSI
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 18,3 x 0,102 m |
| À utiliser avec (application) | Avertissement des zones de glissement potentiel |
| Longueur (impériale) | 60 ft |
| Longueur (métrique) | 18,3 m |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 0,102 m |
| Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression |
| Couleur | Bandes noires et jaunes |
| Type | Ruban pour sol |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction