Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marque: 3M™ Safety-Walk™ 7100139113
Informations supplémentaires : Poids : 14.01100kg
Description
- Rouleau antidérapant pour les zones de passages avec chaussures de sécurité légères à renforcées
- Particules abrasives de haute qualité offrant une résistance durable aux frictions dans de nombreuses applications
- La surface hautement durable résiste aux passages des équipements
- Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
- Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
- Certification de traction élevée NFSI
Spécification
18,3 m x 914 mm | |
36 in | |
Noir | |
Ruban pour sol | |
18,3 m |
1 de chaque | |
Adhésif sensible à la pression | |
Zones de circulation légères à intenses | |
914 mm | |
Revêtement minéral |