Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marque:  3M™ Safety-Walk™ 7100158973
Code produit. 17128790
  • 1230.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rouleau antidérapant pour les zones de passages avec chaussures de sécurité légères à renforcées
  • Particules abrasives de haute qualité offrant une résistance durable aux frictions dans de nombreuses applications
  • La surface hautement durable résiste aux passages des équipements
  • Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
18,3 m x 508 mm
Zones de circulation légères à intenses
1 de chaque
Adhésif sensible à la pression
Ruban pour sol
Revêtement minéral
18,3 m
508 mm