Learn More
Micronova™ Housse pour serpillère irradiée SlimLine™ NovaPoly
La housse pour serpillère irradiée SlimLine™ NovaPoly™ est une housse en polyester/mousse avec une bande élastique conçue pour les environnements propres et contrôlés.
Marque: Micronova™ SLSC6-14IR
Requires : Structure QPSL ou QSSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
La housse pour serpillère irradiée Micronova™ SlimLine™ NovaPoly est une housse en polyester/mousse avec une bande élastique conçue pour les environnements propres et contrôlés.
Les housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées Micronova Slimline™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Ces housses élastiques se fixent facilement et solidement sur une structure en plastique ou en acier inox. Les housses sont irradiées aux rayons gamma pour les environnements aseptiques.
- Housses pour serpillières à franges pour salles blanches irradiées et élastiques avec intérieur en mousse d’uréthane
- Faciles à remplacer et s’adaptent parfaitement sur la structure
- Idéales pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de salles blanches
- Saturation complète pour une parfaite dispersion du désinfectant
- Couche de mousse entièrement intégrée au polyester
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- SMC6 -- Possibilité d’une seule épaisseur sans intérieur en mousse
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Adapté à une utilisation avec des désinfectants puissants et à l’autoclavage répété
- Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
- Lavables et réutilisables
- Autoclavables
Spécification
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) | |
Blanc | |
Stérile | |
Autoclavable | |
5 in | |
Non | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Housse pour serpillère à tête plate irradiée | |
14 in | |
35,6 cm | |
12,7 cm | |
Produits chimiques | |
12/boîte | |
Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine | |
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse |