Learn More
Micronova™ Nacelle rectangulaire en plastique rouge 22 l avec roulettes de 76 mm
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu foncé
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine™
ulliÀ utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine ou SlimT/liliCapacité de 6 gallons/liliAutoclavables/liliDisponible en bleu, rouge, vert ou jaune/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau SlimLine |
| Capacité (métrique) | 22,7 L |
| Matériau | Seau en PP, roulette nickelée, roue en TPE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6 gal. |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage. |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| À utiliser avec (équipement) | Système de chariot de salle blanche Slimline ou SlimT |
| Stérilité | Non stérile |