Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque:  Thermo Scientific™ 1950782
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 15150509
  • 282.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
Spécification
Spécification
Tiroir coulissant (tubes)
Argent
Stainless Steel
6
5
20 (Série 320)25 (Série 400)
5,5 in
9,5 in
55,9 cm
Front Access Drawer Rack
Tubes
96/boîte
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
4 (Série 320)5 (Série 400)
14 cm
24,1 cm
22 in