Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
Spécification
Tiroir coulissant (tubes) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
2 Tiers | |
5 | |
20 (Série 320)25 (Série 400) | |
9,5 in | |
22 in | |
14 cm |
Front Access Drawer Rack | |
Tubes | |
48/boîte | |
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | |
4 (Série 320)5 (Série 400) | |
24 cm | |
55,9 cm | |
5,5 po |