Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™ 1950638
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et simplifiées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl jusqu’à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
Spécification
Tiroir coulissant (tubes) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
Rectangle | |
5 | |
20 (Série 320)25 (Série 400) | |
5,5 in | |
9,5 in | |
55,9 cm |
Front Access Drawer Rack | |
Tubes | |
96/boîte | |
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | |
4 (Série 320)5 (Série 400) | |
14,0 cm | |
24,1 cm | |
22,0 in |