Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™ 398324
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Rack à accès latéral (réglable) | |
Silver | |
Stainless Steel | |
4 Tiers | |
13,7 cm | |
23,9 cm | |
16.5 po |
Côté réglable rack d'accès pour 2 po Box | |
Boîtes de 2 po (12) | |
12 Boxes/Rack | |
13 cu . pi | |
5.4 po | |
9.4 po | |
41.9cm |