Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™ 398333
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Rack à accès latéral (microplaque) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
13,5 | |
5.3 in | |
9.4 po | |
55.9cm |
Rack à accès latéral pour microplaques | |
66 microplaques | |
66 Plates/Rack | |
13,5 cm | |
23,9 cm | |
22 pouces |