Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™ 398321
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
13 cu . pi | |
5,5 po | |
9.4 po | |
46.7cm |
Rack pour microplaques flexible à accès latéral avec tiges de verrouillage | |
70 microplaques avec des couvercles | |
70 Plates/Rack | |
14 cm | |
23,9 cm | |
18.4 po |