Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™ 398330
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Racks sur tiroir coulissant | |
Argent | |
Stainless Steel | |
Rectangle | |
14 cm | |
24 cm | |
22 pouces |
Porte d'accès latéral pour 3 po Box | |
Boîtes de 3 po (12) | |
12 Boxes/Rack | |
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | |
5,5 po | |
9.5 in | |
55.9cm |