Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque:  Thermo Scientific™ 398325
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11309321
  • 201.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
  • Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Spécification
Rack à accès latéral
Argent
Stainless Steel
3 Tiers
13,7 cm
23,9 cm
16.1 in
Porte d'accès latéral pour 3 po Box
/boîte
9 Boxes/Rack
13 cu . pi
5.4 po
9.4 po
41.9cm