Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Marque: Thermo Scientific™ 920099
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants | |
Argent | |
Stainless Steel | |
13 cu . pi | |
5,5 po | |
9.5 in | |
44.2 cm |
Sliding Rack Tiroir pour 3 po Box | |
/boîte | |
9 Boxes/Rack | |
14 cm | |
24 cm | |
17,4 po |