Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateur grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures) Thermo Scientific™, une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tiroir coulissant (tubes) |
| Description | Racks microplaque - tiroir glissant |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Microplaques, 20 boîtes/rack |
| Positions | 20/rack |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | 3 niveaux |
| À utiliser avec (équipement) | Série 900 13 CF, TSE 240 |
| Compatibilité du congélateur (portes intérieures) | 4 |
| Nbre de racks | 4 |
| Afficher plus |