Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
105 microplaques
147 microplaques
Boîtes (15)
Boîtes (25)
Boîtes de 2 in
Cryoboîtes, tubes (200 μL à 5 ml)
Microplaques, 20 boîtes/rack
Microplaques, 30 boîtes/rack
Tubes
Tubes (1,0 à 1,4 ml ou 1,8 ml), 35 boîtes/rack
Tubes, 16 boîtes/rack
Tubes, 18 boîtes/rack
Tubes, 21 boîtes/rack
Tubes, 24 boîtes/rack
Tubes, 28 boîtes/rack
Tubes, 32 boîtes/rack
Tubes, 36 boîtes/rack
Tubes, 42 boîtes/rack
Tubes, 48 boîtes/rack
Tubes, 56 boîtes/rack
Type de produit:
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks sur tiroir coulissant
Tiroir coulissant (tubes)
À utiliser avec (équipement):
2 po boîtes
3 po boîtes
Boîtes de 2 in
Forma séries 88000 et TSU
Microplaques
Plaques standard
Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400
Série 900 13 CF, TSE 240
Série 900 28 CF, TSE 600
Séries EXF et HFU200, 300 et 400600
Séries Forma 900, Forma 7000, TSE et TSD (modèles de 28 pieds cubes)
Séries Revco UxF et HERAFreeze HFU-T
Conditionnement:
1 pièce
Description
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateur grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures) Thermo Scientific™, une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- Avec racks sur tiroirs coulissants
- Racks pour boîtes réglables à accès latéral
- Racks pour microplaques standard/DeepWell
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack à accès latéral (réglable) |
| Description | Rack réglable à accès latéral |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Boîtes de 2 in |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 25 Boxes/Rack |
| Étagères | 5 |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes de 2 in |
| Largeur (métrique) | 13,5 cm |
| Largeur (impériale) | 5,3 in |
| Afficher plus |