Learn More
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts
Imagez les lames sur votre lecteur à haute densité (HCS) ou pour analyse à haute densité (HCA) ou sur n’importe quel instrument à l’aide d’une microplaque standard.
94.25€ - 368.00€
Spécification
Type | Insert pour lames |
---|---|
Gamme de produits | Slideport™ |
À utiliser avec (équipement) | Plateforme HCS CellInsight CX5, lecteur HCA ArrayScan |
Capacité | 4 lames par insert |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17226316
|
Thermo Scientific™
N0101111 |
1 boîte |
94.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12851886
|
Thermo Scientific™
N0101113 |
3 boîte |
267.00€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16644982
|
Thermo Scientific™
N0101115 |
5 boîte |
368.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Imagez les lames sur votre lecteur à haute densité (HCS) ou pour analyse à haute densité (HCA) ou sur n’importe quel instrument pour lequel vous utilisez une microplaque standard, à l’aide du porte-lames Thermo Scientific™ Slideport™.
- Slideport a été testé afin de pouvoir obtenir une image sur une large gamme de types d’échantillons, notamment des cellules fixes et vivantes, des sections de tissus, des microarrays tissulaires et des microbilles
- Imagez des lames comme si vous imagiez à l’aide de microplaques standard. Tout microscope ou lecteur de plaques acceptant les microplaques standard accepte également le Slideport
- Deux hauteurs de jupe disponibles pour accueillir une variété de lecteurs et objectifs
- Automatisez l’imagerie de vos lames en utilisant la compatibilité d’automatisation de Slideport
- Slideport peut être utilisé à des températures différentes comprises entre 4°C et 37°C, ce qui permet une flexibilité de conservation et d’imagerie
- Compatibilité : Lecteur HCS ou tout instrument utilisant une microplaque standard, les instruments à haute teneur Thermo Scientific
- Linsert pour lames Thermo Scientific™ Slideport™ peut contenir des lames de microscope dans un cadre adapté aux instruments à haute densité Thermo Scientific™. Les lames peuvent être imagées à l’aide de nombreux objectifs en raison de deux hauteurs de jupe disponibles.
- Contenu : un insert coulissant Slideport
- Empilez facilement les lames pour une imagerie automatisée avec ou sans couvercles
Spécification
Insert pour lames | |
Slideport™ | |
Plateforme HCS CellInsight CX5, lecteur HCA ArrayScan | |
4 lames par insert |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.