Learn More
Epredia™ Accessoires SlideMate™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Clavier
Imageur numérique
Interface clavier
Logiciel LabWriter
Pack pour mini-PC
Ruban à transfert thermique
Conditionnement:
1 pièce
Description
La production de ce produit a été interrompue. Envisagez laréf. A83900001 pour le remplacer.
Améliorez et optimisez l’imprimante pour lames Thermo Scientific™ SlideMate™ grâce aux accessoires d’imprimante pour lames Thermo Scientific SlideMate.
Accessoires fournis :
- Système de prélèvement Plateaux de prélèvement (boîte de 4)
- Trémie
- Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 (un rouleau de ruban imprime environ 20 000 cassettes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pack pour mini-PC |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante pour lames SlideMate™ |
| Comprend | Mini PC package with built-in digital imager and clamp-style arm |